Learn More
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyladenine |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Color | Beige o amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 mg |
| Beilstein | 26, V,17, 136 |
| Mehr anzeigen |