Learn More
1-Metil Xantina-d3, TRC
Código de producto. 30479170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479170 1 mg 1 miligramo
30473533 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3385771MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216430-61-3
Fórmula molecular C6 2H3 H3 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Sinónimo 1-Methyl Xanthine D3
Nombre IUPAC 1-(trideuteriometil)-3,9-dihidropurina-2,6-diona
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylxanthine-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0679