Learn More
Cloruro de 1-metilpiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-pyridinium Chloride |
| CAS | 7680-73-1 |
| Fórmula molecular | C6H8ClN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Methylpyridinium Chloride, Methylpyridinium Chloride, N-Methylpyridinium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N.ClH/c1-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | C[N+]1=CC=CC=C1.[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 129.59 |