Learn More
1-Metil-nicotinamida Yoduro, TRC
Código de producto. 30240914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240914 500 mg 500 miligramos
30240619 250 mg 250 miligramos
30240896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323235500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6456-44-6
Fórmula molecular C7H9IN2O
Peso molecular (g/mol) 264.06
Sinónimo Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium iodide (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (9CI), Pyridinium, 3-carbamoyl-1-methyl-, iodide (8CI), Pyridinium, 3-carbamyl-1-methyl-, iodide (4CI), 1-Methylnicotinamide iodide, Nicotinamide methiodide
Nombre IUPAC 1-metilpiridina-1-ium-3-carboxamida; Yoduro
SMILES [I-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-nicotinamide Iodide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.976