Learn More
1-Memetil Mebendazol, TRC
Código de producto. 30477405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477405 10 mg 10 miligramos
30466650 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32015010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132119-11-0
Fórmula molecular C17 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 309.32
Sinónimo Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. D (EP)
Nombre IUPAC metil-N-(5-benzoilo-1-metilbenzimidazol-2-il)carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1113
Porcentaje de pureza >95%