Learn More
1-Metil-L-histidina, TRC
Código de producto. 30132483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132483 250 mg 250 miligramos
30010321 10 mg 10 miligramos
30008626 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312050250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332-80-9
Fórmula molecular C7 H11 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 169.18
Sinónimo 1-Methyl-L-histidine, Histidine, 1-methyl-, L- (8CI), 1-Methyl-L-histidine, (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, 1-Methylhistidine, 1-N-Methyl-L-histidine, N1-Methyl-L-histidine, NSC 524367
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1-metilimidazol-4-il)ácido propanoico
SMILES Cn1cnc(C[C@H](N)C(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-L-Histidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0851
Condiciones de envío Dry Pack