Learn More
1-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Código de producto. 16470479
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470479 10 mg 10 miligramos
16404136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470479 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017006
MedChemExpress 1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-L-histidine
CAS 332-80-9
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11N3O2
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (738.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CN(C)C=N1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 169.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism