Learn More
Ácido 1-metil-L-4,5-dihidroorótico, TRC
Código de producto. 30473709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473709 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30473709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3385431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Fórmula molecular C6H8N2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMILES OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
Nombre IUPAC Ácido (4S)-1-metil-2,6-dioxo-1,3-diazinano-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 172.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0484