Learn More
1-Metil-Inosina, TRC
Código de producto. 30137645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137645 1 g 1 g
30007343 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3136001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-73-0
Fórmula molecular C11H14N4O5
Peso molecular (g/mol) 282.25
Sinónimo 1-Methylinosine, N1-Methylinosine;
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1-metilpurina-6-una
SMILES CN1C=NC2=C(C1=O)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-Inosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.096
Porcentaje de pureza >95%