Learn More
1-Metil etinilestradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl Ethynyl Estradiol |
| CAS | 15071-66-6 |
| Fórmula molecular | C21 H26 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (8CI), Estradiol','17-ethynyl-1-methyl- (6CI), NSC 29746, 1-Methyl Ethynyl Estradiol, Ethinylestradiol Imp. J (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-8-18-16-6-5-14-12-15(22)11-13(2)19(14)17(16)7-9-20(18,21)3/h1,11-12,16-18,22-23H,5-10H2,2-3H3/t16-,17+,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C)c12 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-1,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1933 |