Learn More
Clorhidrato de 1-metil-etilo 4-metil-3-[[(2RS)-2-(propilamino)propanoil]amino]tiofeno-2-carboxilato (clorhidrato de éster isopropílico de articaína), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-metil-etilo 4-metil-3-[[(2RS)-2-(propilamino)propanoil]amino]tiofeno-2-carboxilato (clorhidrato de éster isopropílico de articaína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Articaine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2984093-98-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Articaine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Articaine Hydrochloride Imp. C (EP), Articaine Imp. C (EP), 1-Methyl-ethyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Articaine Isopropyl Ester Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Articaine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(18-2)14-9-6-10-15(11-14)16(17)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H4 |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-[2-(propilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato de propan-2-ilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |