Learn More
1-metil-α ,α -difenil-4-piperidinametanol ((1-metil-4-piperidil)difenilmetanol), Mikromol™
Código de producto. 30049688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049688 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049688 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1163.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-metil-α ,α -difenil-4-piperidinametanol ((1-metil-4-piperidil)difenilmetanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol
CAS 6071-92-7
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol, NSC 139647, VUF 4589
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18,21H,12-15H2,1H3
SMILES CN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-4-il)-difenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 281.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.178 g/mol