Learn More
1-metil-d3-imidazol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-d3-imidazole |
| CAS | 16650-76-3 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H3 N2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])n1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 85.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0719 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |