Learn More
1-metil-d3-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-5-tetrazolethiol methyl-d3 |
| CAS | 345909-96-8 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 H N4 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])n1nnnc1S |
| Nombre IUPAC | 1-(trideuteriometil)tetrazol-5-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0345 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |