Learn More
Ácido 1-(metil-D3)-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Methyl-D3)-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 526203-29-2 |
| Fórmula molecular | C8H8D3N3O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O4/c1-3-4-5-6(11(14)15)7(8(12)13)10(2)9-5/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1nc(CCC)c(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-nitro-5-propil-2-(trideuteriometil)pirazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0938 |