Learn More
1-metil-d3-2-(4-metilbenzoil)pirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-d3-2-(4-methylbenzoyl)pyrrole |
| CAS | 1185001-74-4 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O6 S2 . C5 H11 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O6S2.C5H11NO2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;1-4(3-6)2-5(7)8/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(CN)CC(=O)O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-amino-3-metilbutanoico; ácido naftaleno-1,5-disulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 405.443 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.055 |