Learn More
Tocris Bioscience™ 1-Methyl-D-tryptophan
Descripción
1-Methyl-D-tryptophan is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor (IC50 = 7 μM); disrupts tryptophan catabolism. Enhances the antitumor and antiviral immunoresponses of CD8+ T-cells in vitro. Reduces tumor volume in mice with xenografts overexpressing IDO.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 110117-83-4 |
| Sinónimo | 1MT |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Other Oxidase/Oxygenase Compounds |
| Fórmula molecular | C12H14N2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.25 |
| Pureza | >97% |