Learn More
1-Metil-D-triptófano, TRC
Código de producto. 30008976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008976 500 mg 500 miligramos
30007553 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331975500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110117-83-4
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 1-Methyl-D-tryptophan, 2: PN: WO2007050405 PAGE: 28 Claimed Protein, D-(+)-1-Methyltryptophan, D-1-Methyltryptophan, Indoximod
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(1-metilindol-3-il)ácido propanoico
SMILES Cn1cc(C[C@@H](N)C(=O)O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-D-tryptophan
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055