Learn More
1-Metil Criseno, TRC
Código de producto. 18002950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18002950 10 mg 10 miligramos
17949969 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18002950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26511510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3351-28-8
Fórmula molecular C19 H14
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo Chrysene, 1-methyl-, 1-Methylchrysene
Nombre IUPAC 1-metilcriseno
SMILES Cc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylchrysene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1096