Learn More
1-Metil Adenosina, TRC
Código de producto. 30137458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137458 100 mg 100 miligramos
30135726 50 mg 50 miligramos
30008497 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM285065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15763-06-1
Fórmula molecular C11H15N5O4
Peso molecular (g/mol) 281.27
Sinónimo (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-imino-1-methyl-1H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol;
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-(6-imino-1-metilpurina-9-il)oxolano-3,4-diol
SMILES CN1C=NC2=C(C1=N)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl Adenosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.112
Porcentaje de pureza >95%