Learn More
1-Metil-9H-flúor-9-uno, TRC
Código de producto. 30476395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476395 50 mg 50 miligramos
30468244 100 mg 100 miligramos
30470499 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30582050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5501-37-1
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Nombre IUPAC 1-metilfluoren-9-una
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-9H-fluoren-9-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c1-9-5-4-8-11-10-6-2-3-7-12(10)14(15)13(9)11/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732