Learn More
Anhídrido 1-metil-7-nitroisatoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-7-nitroisatoic Anhydride |
| CAS | 73043-80-8 |
| Fórmula molecular | C9H6N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-7-nitro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1M7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O5/c1-10-7-4-5(11(14)15)2-3-6(7)8(12)16-9(10)13/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)OC(=O)c2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-metil-7-nitro-3,1-benzoxazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0277 |