Learn More
MedChemExpress 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 73043-80-8 |
| Peso molecular | 222.15 g/mol |
| Sinónimo | 1M7 |
| Objetivo | HBV |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (225.07 mM; Need ultrasonic) |