Learn More
1-Metil-6-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10280344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10280344 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10526243 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10280344 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44239CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-19-1
Fórmula molecular C15H20BNO2
Peso molecular (g/mol) 257.14
Número MDL MFCD08690255
Clave InChI AYJLGLUJQKZRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-indole-6-boronic acid,pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-6-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-6-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-h-indole, 1-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525769
Nombre IUPAC 1-metil-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol
SMILES CN1C=CC2=CC=C(C=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 95%