Learn More
1-Metil-5-tributilstananil-1H-imidazol, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10730754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10730754 250 mg 250 miligramos
10321393 1 g 1 g
10492634 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23641CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 147716-03-8
Fórmula molecular C16H32N2Sn
Peso molecular (g/mol) 371.156
Clave InChI OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl imidazole, tributyl-3-methylimidazol-4-yl stannane, 1h-imidazole,1-methyl-5-tributylstannyl, 1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl, pubchem22530, acmc-1cabs, 1-methyl-5-tributylstannylimidazole, 5-tributylstannyl-1-methylimidazole
PubChem CID 10915651
Nombre IUPAC tributil-(3-metilimidazol-4-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-tributylstannanyl-1H-imidazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.15
Porcentaje de pureza 97%