Learn More
1-Metil-5-(tri-n-butilestannil)imidazol, 90+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438087 1 g 1 g
15499215 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51405.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-metil-5-(tri-n-butilestannil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147716-03-8
Fórmula molecular C16H32N2Sn
Peso molecular (g/mol) 371.156
Número MDL MFCD01319031
Clave InChI OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10915651
Nombre IUPAC tributil-(3-metilimidazol-4-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Sinónimo 1-methyl-5-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl imidazole, tributyl-3-methylimidazol-4-yl stannane, 1h-imidazole,1-methyl-5-tributylstannyl, 1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl, pubchem22530, acmc-1cabs, 1-methyl-5-tributylstannylimidazole, 5-tributylstannyl-1-methylimidazole
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.15
Porcentaje de pureza ≥90%