Learn More
Ácido 1-metil-5-tien-2-il-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10153314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10153314 250 mg 250 miligramos
10011054 1 g 1 g
10428904 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10153314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 869901-15-5
Fórmula molecular C9H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 208.235
Número MDL MFCD08271952
Clave InChI URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 7537648
Nombre IUPAC ácido 1-metil-5-tiofen-2-ilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 97%