Learn More
(1-Metil-5-tien-2-il-1H-pirazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370647 250 mg 250 miligramos
10366374 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370647 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47109CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 879896-47-6
Fórmula molecular C9H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 194.252
Número MDL MFCD08435882
Clave InChI HJYKWWXWCFOUID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525806
Nombre IUPAC (1-metil-5-tiofen-2-ilpirazol-3-il)metanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.26
Porcentaje de pureza 97%