Learn More
1-Metil-5-fenil-1H-pirazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10758643 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10137672 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10396234 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10758643 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28104CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 154927-01-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Clave InChI DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
Nombre IUPAC 1-metil-5-fenilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%