Learn More
Ácido 1-metil-5-fenil-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15279806 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15279806 5 g 5 g
15269806 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15279806 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452650050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10199-53-8
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD08271933
Clave InChI ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
Nombre IUPAC ácido 1-metil-5-fenilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 144.0°C to 145.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.