Learn More
Ácido 1-metil-5-fenil-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11320637 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10629653 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320637 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46501CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10199-53-8
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD08271933
Clave InChI ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
Nombre IUPAC ácido 1-metil-5-fenilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%