Learn More
(1-metil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10772483 250 mg 250 miligramos
10079431 1 g 1 g
10097004 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28109CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 499785-47-6
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD04115390
Clave InChI ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
SMILES CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (1-metil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%