Learn More
(1-metil-5-fenil-1H-pirazol-3-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10255314 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10152744 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46513CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 869901-12-2
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.246
Número MDL MFCD08271937
Clave InChI QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
PubChem CID 18525794
Nombre IUPAC (1-metil-5-fenilpirazol-3-il)metanamina
SMILES CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 95%