Learn More
Ácido 1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566904 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10337634 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
CAS 921939-08-4
Fórmula molecular C12H9F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 286.21
Número MDL MFCD06203565
Clave InChI JLFWKPKAZSVCKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 24229721
Nombre IUPAC ácido 1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)pirazol-4-carboxílico
SMILES CN1N=C(C(C(O)=O)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.21
Porcentaje de pureza 97%