Learn More
1-Metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103914 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10462824 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64804CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 109925-42-0
Fórmula molecular C12H9F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 270.211
Número MDL MFCD01936001
Clave InChI JDLPKSIFGPLXAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, acmc-20a3tk, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolecarbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxyaldehyde
PubChem CID 2775493
Nombre IUPAC 1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)pirazol-4-carbaldehído
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C=O)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.21
Porcentaje de pureza 97%