Learn More
[1-Metil-5-fenoxi-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10052024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052024 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10052024 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64809DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS 318469-22-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H11F3N2O2
Número MDL MFCD00172652
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methanol, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolylmethanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-4-pyrazolyl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
Clave InChI TVYDMZWMEOZWHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C(CO)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 272.23
PubChem CID 2775496
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.22
Porcentaje de pureza 97%