Learn More
1-metil-5-nitroimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-nitroimidazole |
| CAS | 3034-42-2 |
| Fórmula molecular | C4H5N3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-6-3-5-2-4(6)7(8)9/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-metil-5-nitroimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0382 |