Learn More
(1-metil-5-nitroimidazol-2-il)metanol, Mikromol™
Descripción
(1-metil-5-nitroimidazol-2-il)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimetridazole-2-hydroxy |
| CAS | 936-05-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimetridazole-2-hydroxy |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methanol, Imidazole-2-methanol, 1-methyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol, (1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-methanol, 1-Methyl-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, 1-Methyl-5-nitro-2-imidazolemethanol, 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Hydroxydimetridazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3 |
| SMILES | Cn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (1-metil-5-nitroimidazol-2-il)metanol |
| Mostrar más |