Learn More
1-Metil-5-nitro-1H-indol, TRC
Código de producto. 30464905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464905 1 g 1 g
30467480 5 g 5 g
30480488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3209701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29906-67-0
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.17
Sinónimo 1-Methyl-5-nitroindole, 5-Nitro-1-methylindole, N-Methyl-5-nitroindole
Nombre IUPAC 1-metil-5-nitroindol
SMILES Cn1ccc2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-10-5-4-7-6-8(11(12)13)2-3-9(7)10/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0586