Learn More
Éster etílico del ácido 1-metil-5-nitro-1H-benzimidazol-2-butanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1286893-94-4 |
| Fórmula molecular | C14N14D3N3O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-5-nitro-2-benzimidazolebutyric Acid Ethyl Ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CCCC(=O)OCC)nc2cc(ccc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-[5-nitro-1-(trideuteriometil)benzimidazol-2-il]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1407 |