Learn More
Éster metílico del ácido [1-metil-5-bis(2'-hidroxietil)aminobenzimidazolil-2]butanoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-Methyl-5-bis(2’-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Methyl Ester-d5 |
| CAS | 1276499-54-7 |
| Fórmula molecular | C23 H36 N6 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Methyl Ester-d5, 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-2-benzimidazolebutyric Acid Methyl Ester-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,15?,17?,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)C(CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,4R)-1-[5-carbamimidamido-2-[(3-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-8-il)sulfonilamino]pentanoil]-4-metilpiperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 508.634 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.247 |