Learn More
[1-Metil-5-bis(2'-hidroxietil)aminobenzimidazol-2] éster etílico del ácido butanoico, TRC
Código de producto. 30478157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478157 1 g 1 g
30473006 100 mg 100 miligramos
30465173 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2941901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3543-74-6
Fórmula molecular C18 H27 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 349.42
Sinónimo 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, [1-Methyl-5-bis(2'-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester, 4-[5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate
Nombre IUPAC Etil 4-[5-[bis(2-hidroxietil)amino]-1-metilbenzimidazol-2-ilbutanoato
SMILES CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2002