Learn More
Éster etílico del ácido [1-metil-5-bis(2'-hidroxietil)aminobenzimidazolil-2]butanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-Methyl-5-bis(2’-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1286887-71-5 |
| Fórmula molecular | C18H24D3N3O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | OCCN(CCO)C1=CC(N=C(CCCC(OCC)=O)N2C([2H])([2H])[2H])=C2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(5-(bis(2-hidroxietil)amino)-1-(metil-d3)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.22 |