Learn More
Éster etílico del ácido 1-metil-5-amino-1H-benzimidazol-2-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 3543-73-5 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Benzimidazolebutyric acid','5-amino-1-methyl-','ethyl ester (7CI,8CI), 4-[5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCc1nc2cc(N)ccc2n1C |
| Nombre IUPAC | 4-(5-amino-1-metilbencimidazol-2-il)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1477 |