Learn More
Éster etílico del ácido 1-metil-5-amino-1H-benzimidazol-2-butanoico, Mikromol™
Código de producto. 30460813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460813 4 x 25 mg -
30051555 25 mg 25 miligramos
30049788 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460813 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido 1-metil-5-amino-1H-benzimidazol-2-butanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-73-5
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 4-[5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)CCCc1nc2cc(N)ccc2n1C
Nombre IUPAC 4-(5-amino-1-metilbencimidazol-2-il)butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 261.32
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1477 g/mol