Learn More
Éster etílico del ácido 1-metil-5-amino-1H-benzimidazol-2-butanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1246819-70-4 |
| Fórmula molecular | C14H16D3N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-1-methyl-2-benzimidazolebutyric Acid Ethyl Ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CCCC(=O)OCC)nc2cc(N)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-[5-amino-1-(trideuteriometil)benzimidazol-2-il]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1666 |