Learn More
1-metil-5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona, Mikromol™
Código de producto. 30461864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461864 4 x 25 mg 100 miligramos
30050848 100 mg 100 miligramos
30050892 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461864 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0630.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-metil-5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
CAS 11-6-6859
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-18-15(20)17-14(19)16(18,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,17,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)NC(=O)C1(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-metil-5,5-difenilimidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 266.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1055 g/mol