Learn More
1-metil-5-(2-propoxifenil)-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7(4H )-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one |
| CAS | 139756-23-3 |
| Fórmula molecular | C12 H4 Br Cl3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4BrCl3O/c13-7-3-11-5(1-8(7)14)6-2-9(15)10(16)4-12(6)17-11/h1-4H |
| SMILES | Clc1cc2oc3cc(Br)c(Cl)cc3c2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2,7,8-triclorodibenzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 350.423 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.851 |