Learn More
1-metil-4-(tributilestannil)imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole |
| CAS | 446285-73-0 |
| Fórmula molecular | C16 H32 N2 Sn |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, 1-Methyl-4-(tributylstannyl)-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1 |
| Nombre IUPAC | tributil-(1-metilimidazol-4-il)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 371.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.159 |