Learn More
1-Metil-4-piridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-pyridone |
| CAS | 695-19-2 |
| Fórmula molecular | C6H7NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-4(1H)-pyridinone, 1-Methyl-4(1H)-pyridone, 1-Methyl-4-oxopyridine, N-Methyl-4-pyridone, N-Methyl-gamma-pyridone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CN1C=CC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiridina-4-una |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0528 |